Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ART1 / CD296 / ARTC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5681-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15976959
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004305.2
ART1 / CD296 / ARTC1 Protein
Research Use Only
ART1
Recombinant Protein
E. coli
QSHPITRRDL FSQEIQLDMA LASFDDQYAG CAAAMTAALP DLNHTEFQAN QVYADSWTLA SSQWQERQAR WPEWSLSPTR PSPPPLGFRD EHGVALLAYT ANSPLHKEFN AAVREAGRSR AHYLHHFSFK TLHFLLTEAL QLLGSGQRPP RCHQVFRGVH GLRFRPAGPR ATVRLGGFAS ASLKHVAAQQ FGEDTFFGIW TCLGAPIKGY SFFPGEEEVL IPPFETFQVI NASRLAQGPA RIYLRALGKH STYNCEYIKD KKCKSGPCHL DNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
417
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol