Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5689-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15997019
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001123532.1
ATF7 Protein
Research Use Only
ATF7
Recombinant Protein
E. coli
MGDDRPFVCN ATGCGQRFTN EDHLAVHKHK HEMTLKFGPA RTDSVIIADQ TPTPTRFLKN CEEVGLFNEL ASSFEHEFKK AADEDEKKAR SRTVAKKLVV FRPRLFLLCF GIIFLIG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11016
10 μg
Not determined.
Full Length of BC042363
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol