Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPAF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATPAF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5700-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15957109
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_663729.1
ATPAF2 Protein
Research Use Only
ATPAF2
Recombinant Protein
E. coli
APPTERKRFY QNVSITQGEG GFEINLDHRK LKTPQAKLFT VPSEALAIAV ATEWDSQQDT IKYYTMHLTT LCNTSLDNPT QRNKDQLIRA AVKFLDTDTI CYRVEEPETL VELQRNEWDP IIEWAEKRYG VEISSSTSIM GPSIPAKTRE VLVSHLASYN TWALQGIEFV AAQLKSMVLT LGLIDLRLTV EQAVLLSRLE EEYQIQKWGN IEWAHDYELQ ELRARTAAGT LFIHLCSEST TVKHKLLKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91647
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol