missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCDIN3D Protein
A cDNA sequence encoding the BCDIN3D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | BCDIN3D Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15906268
|
enQuireBio™
QP11136-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15986258
|
enQuireBio™
QP11136-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996258
|
enQuireBio™
QP11136-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BCDIN3D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BCDIN3D protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol, 1mM DTT and 2mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVPTEL DGGSVKETAA EEESRVLAPG AAPFGNFPHY SRFHPPEQRL RLLPPELLRQ LFPESPENGP ILGLDVGCNS GDLSVALYKH FLSLPDGETC SDASREFRLL CCDIDPVLVK RAEKECPFPD ALTFITLDFM NQRTRKVLLS SFLSQFGRSV FDIGFCMSIT MWIHLNHGDH GLWEFLAHLS SLCHYLLVEP QPWKCYRAAA RRLRKLGLHD FDHFHSLAIR GDMPNQIVQI LTQDHGMELI CCFGNTSWDR SLLLFRAKQT IETHPIPESL IEKGKEKNRL SFQKQ | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |