Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bcl-2-like protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5712-ye-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15997199
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001191035.1
Bcl-2-like protein 11 Protein
Research Use Only
BCL2L11
Recombinant Protein
Yeast
MAKQPSDVSS ECDREGRQLQ PAERPPQLRP GAPTSLQTEP QGNPEGNHGG EGDSCPHGSP QGPLAPPASP GPFATRSPLF IFMRRSSLLS RSSSGYFSFD TDRSPAPMSC DKSTQTPSPP CQAFNHYLSA MASMRQAEPA DMRPEIWIAQ ELRRIGDEFN AYYARRVFLN NYQAAEDHPR MVILRLLRYI VRLVWRMH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10018
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol