Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone sialoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone sialoprotein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6187-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16001430
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004958.2
Bone sialoprotein 1
Research Use Only
IBSP
Recombinant Protein
E. coli
AIQLPKKAGD ITNKATKEKE SDEEEEEEEE GNENEESEAE VDENEQGING TSTNSTEAEN GNGSSGGDNG EEGEEESVTG ANAEDTTETG RQGKGTSKTT TSPNGGFEPT TPPQVYRTTS PPFGKTTTVE YEGEYEYTGA NEYDNGYEIY ESE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3381
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol