Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRAF Protein
A cDNA sequence encoding the BRAF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | BRAF Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966458
|
enQuireBio™
QP11200-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956458
|
enQuireBio™
QP11200-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946458
|
enQuireBio™
QP11200-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BRAF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BRAF protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFSEDRN RMKTLGRRDS SDDWEIPDGQ ITVGQRIGSG SFGTVYKGKW HGDVAVKMLN VTAPTPQQLQ AFKNEVGVLR KTRHVNILLF MGYSTKPQLA IVTQWCEGSS LYHHLHIIET KFEMIKLIDI ARQTAQGMDY LHAKSIIHRD LKSNNIFLHE DLTVKIGDFG LATVKSRWSG SHQFEQLSGS ILWMAPEVIR MQDKNPYSFQ SDVYAFGIVL YELMTGQLPY SNINNRDQII FMVGRGYLSP DLSKVRSNCP KAMKRLMAEC LKKKRDERPL FPQILASIEL LARSLPKIHR SASEPSLNRA GFQTEDFSLY ACASPKTPIQ AGGYGAFPVH | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |