Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5730-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15977329
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001184175.1
BTN3A2 Protein
Research Use Only
BTN3A2
Recombinant Protein
E. coli
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSN LHVEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNAKGENIPA VEAPVVADGV GLYEVAASVI MRGGSGEGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11118
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol