Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5731-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15977349
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001229732.1
BTN3A3 Protein
Research Use Only
BTN3A3
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELRWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHIEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIKW SDTKGENIPA VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGGGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10384
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol