missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human c-MPL / CD110 / TPOR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) c-MPL / CD110 / TPOR, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005364.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4352 |
Nome | c-MPL / CD110 / TPOR Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16022860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042860
|
enQuireBio™
QP6376-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005364.1 | |
c-MPL / CD110 / TPOR Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4352 | |
Research Use Only | |
MPL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QDVSLLASDS EPLKCFSRTF EDLTCFWDEE EAAPSGTYQL LYAYPREKPR ACPLSSQSMP HFGTRYVCQF PDQEEVRLFF PLHLWVKNVF LNQTRTQRVL FVDSVGLPAP PSIIKAMGGS QPGELQISWE EPAPEISDFL RYELRYGPRD PKNSTGPTVI QLIATETCCP ALQRPHSASA LDQSPCAQPT MPWQDGPKQT SPSREASALT AEGGSCLISG LQPGNSYWLQ LRSEPDGISL GGSWGSWSLP VTVDLPGDAV ALGLQCFTLD LKNVTCQWQQ QDHASSQGFF YHSRARCCPR DRYPIWENCE EEEKTNPGLQ TPQFSRCHFK SRNDSIIHIL VEVTTAPGTV HSYLGSPFWI HQAVRLPTPN LHWREISSGH LELEWQHPSS WAAQETCYQL RYTGEGHQDW KVLEPPLGAR GGTLELRPRS RYRLQLRARL NGPTYQGPWS SWSDPTRVET ATETAW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |