Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C chemokine receptor type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-X-C chemokine receptor type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6229-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16071770
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001161770.1
C-X-C chemokine receptor type 2 Protein
Research Use Only
CXCR2
Recombinant Protein
E. coli
MEDFNMESDS FEDFWKGEDL SNYSYSSTLP PFLLDAAPCE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3579
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol