Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALCB / CGPR / Calcitonin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5747-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15967479
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000719.1
CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
Research Use Only
CALCB
Recombinant Protein
E. coli
ACNTATCVTH RLAGLLSRSG GMVKSNFVPT NVGSKAF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
797
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol