Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5770-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15907649
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002977.1
CCL11 / Eotaxin Protein
Research Use Only
CCL11
Recombinant Protein
E. coli
GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6356
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol