Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL14 / HCC-1 / HCC-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7536-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16089230
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_116738.1
CCL14 / HCC-1 / HCC-3 Protein
Research Use Only
CCL14
Recombinant Protein
E. coli
TKTESSSRGP YHPSECCFTY TTYKIPRQRI MDYYETNSQC SKPGIVFITK RGHSVCTNPS DKWVQDYIKD MKEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6358
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol