missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD244 Protein
A cDNA sequence encoding the CD244 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 51744 |
---|---|
Nome | CD244 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD244 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916828
|
enQuireBio™
QP11316-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
51744 | |
Research Use Only | |
CD244 | |
Human | |
His | |
CD244 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0 and 0.4M Urea. |
CD244 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHGKGCQG SADHVVSISG VPLQLQPNSI QTKVDSIAWK KLLPSQNGFH HILKWENGSL PSNTSNDRFS FIVKNLSLLI KAAQQQDSGL YCLEVTSISG KVQTATFQVF VFDKVEKPRL QGQGKILDRG RCQVALSCLV SRDGNVSYAW YRGSKLIQTA GNLTYLDEEV DINGTHTYTC NVSNPVSWES HTLNLTQDCQ NAHQEFRFWP | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |