Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD276 Protein
A cDNA sequence encoding the CD276 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 80381 |
---|---|
Nome | CD276 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD276 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966848
|
enQuireBio™
QP11321-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946848
|
enQuireBio™
QP11321-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956848
|
enQuireBio™
QP11321-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
80381 | |
Research Use Only | |
CD276 | |
Human | |
His | |
CD276 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD276 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LEVQVPEDPV VALVGTDATL CCSFSPEPGF SLAQLNLIWQ LTDTKQLVHS FAEGQDQGSA YANRTALFPD LLAQGNASLR LQRVRVADEG SFTCFVSIRD FGSAAVSLQV AAPYSKPSMT LEPNKDLRPG DTVTITCSSY QGYPEAEVFW QDGQGVPLTG NVTTSQMANE QGLFDVHSIL RVVLGANGTY SCLVRNPVLQ QDAHSSVTIT PQRSPTGAVE VQVPEDPVVA LVGTDATLRC SFSPEPGFSL AQLNLIWQLT DTKQLVHSFT EGRDQGSAYA NRTALFPDLL AQGNASLRLQ RVRVADEGSF TCFVSIRDFG SAAVSLQVAA PYSKPSMTLE PNKDLRPGDT VTITCSSYRG YPEAEVFWQD GQGVPLTGNV TTSQMANEQG LFDVHSVLRV VLGANGTYSC LVRNPVLQQD AHGSVTITGQ PMTFPPEALE HHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |