Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300LF / LMIR3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD300LF / LMIR3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7829-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16071041
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001276011.1
CD300LF / LMIR3 Protein
Research Use Only
CD300LF
Recombinant Protein
E. coli
TQITGPTTVN GLERGSLTVQ CVYRSGWETY LKWWCRGAIW RDCKILVKTS GSEQEVKRDR VSIKDNQKNR TFTVTMEDLM KTDADTYWCG IEKTGNDLGV TVQVTIDPAP VTQEETSSSP TLTGHHLDNR HKLLKLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
146722
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol