Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD3e / CD3 epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9044-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16007521
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000724.1
CD3e / CD3 epsilon Protein
Research Use Only
CD3E
Recombinant Protein
Yeast
DGNEEMGGIT QTPYKVSISG TTVILTCPQY PGSEILWQHN DKNIGGDEDD KNIGSDEDHL SLKEFSELEQ SGYYVCYPRG SKPEDANFYL YLRARVCENC MEMD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
916
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol