Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40 Protein
A cDNA sequence encoding the CD40 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Spezifikation
ID gene (immissione) | 958 |
---|---|
Nome | CD40 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD40 |
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976898
|
enQuireBio™
QP11333-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956898
|
enQuireBio™
QP11333-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966898
|
enQuireBio™
QP11333-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Spezifikation
958 | |
Research Use Only | |
CD40 | |
Human | |
His | |
CD40 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
CD40 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEPPTACR EKQYLINSQC CSLCQPGQKL VSDCTEFTET ECLPCGESEF LDTWNRETHC HQHKYCDPNL GLRVQQKGTS ETDTICTCEE GWHCTSEACE SCVLHRSCSP GFGVKQIATG VSDTICEPCP VGFFSNVSSA FEKCHPWTSC ETKDLVVQQA GTNKTDVVCG PQDRLR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |