Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP2208-ma-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15925549
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001139345.1
CD8A / MAL Protein
Research Use Only
CD8A
Recombinant Protein
Mammal
SQFRVSPLDR TWNLGETVEL KCQVLLSNPT SGCSWLFQPR GAAASPTFLL YLSQNKPKAA EGLDTQRFSG KRLGDTFVLT LSDFRRENEG YYFCSALSNS IMYFSHFVPV FLPAKPTTTP APRPPTPAPT IASQPLSLRP EACRPAAGGA VHTRGLDFAC D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
925
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol