Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDC123 Protein
A cDNA sequence encoding the CDC123 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | CDC123 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957018
|
enQuireBio™
QP11360-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947018
|
enQuireBio™
QP11360-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937018
|
enQuireBio™
QP11360-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CDC123 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CDC123 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKKEHVL HCQFSAWYPF FRGVTIKSVI LPLPQNVKDY LLDDGTLVVS GRDDPPTHSQ PDSDDEAEEI QWSDDENTAT LTAPEFPEFA TKVQEAINSL GGSVFPKLNW SAPRDAYWIA MNSSLKCKTL SDIFLLFKSS DFITRDFTQP FIHCTDDSPD PCIEYELVLR KWCELIPGAE FRCFVKENKL IGISQRDYTQ YYDHISKQKE EIRRCIQDFF KKHIQYKFLD EDFVFDIYRD SRGKVWLIDF NPFGEVTDSL LFTWEELISE NNLNGDFSEV DAQEQDSPAF RCTNSEVTVQ PSPYLSYRLP KDFVDLSTGE DAHKLIDFLK LKRNQQEDD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |