missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDH11 Protein
A cDNA sequence encoding the CDH11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | CDH11 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15917048
|
enQuireBio™
QP11368-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997038
|
enQuireBio™
QP11368-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907048
|
enQuireBio™
QP11368-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CDH11 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CDH11 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGWV WNQFFVIEEY TGPDPVLVGR LHSDIDSGDG NIKYILSGEG AGTIFVIDDK SGNIHATKTL DREERAQYTL MAQAVDRDTN RPLEPPSEFI VKVQDINDNP PEFLHETYHA NVPERSNVGT SVIQVTASDA DDPTYGNSAK LVYSILEGQP YFSVEAQTGI IRTALPNMDR EAKEEYHVVI QAKDMGGHMG GLSGTTKVMI TLTDVNDNPP KFPQSVYQMS VSEAAVPGEE VGRVKAKDPD IGENGLVTYN IVDGDGMESF EITTDYETQE GVIKLKKPVD FETKRAYSLK VEAANVHIDP KFISNGPFKD TVTVKIAVED ADEPPMFLAP SYIHEVQENA AAGTVVGRVH AKDPDAANSP IRYSIDRHTD LDRFFTINPE DGFIKTTKPL DREETAWLNI TVFAAEIHNR HQEAKVPVAI RVLDVNDNAP KFAAPYEGFI CESDQTKPLS NQPIVTISAD DKDDTANGPR FIFSLPPEII HNPNFTVRDN RDNTAGVYAR RGGFSRQKQD LYLLPIVISD GGIPPMSSTN TLTIKVCGCD VNGALLSCNA EAYILNAGLS T | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |