Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK2AP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK2AP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5805-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15967889
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001257362.1
CDK2AP1 Protein
Research Use Only
CDK2AP1
Recombinant Protein
E. coli
MSYKPNLAAH MPAAALNAAG SVHSPSTSMA TSSQYRQLLS DYGPPSLGYT QGTGNSQVPQ SKYAELLAII EELGKEIRPT YAGSKSAMER LKRGIIHARG LVRECLAETE RNARS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8099
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol