Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK3 Protein
A cDNA sequence encoding the CDK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1018 |
---|---|
Nome | CDK3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CDK3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15957068
|
enQuireBio™
QP11375-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937068
|
enQuireBio™
QP11375-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947068
|
enQuireBio™
QP11375-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1018 | |
Research Use Only | |
CDK3 | |
Human | |
His | |
The CDK3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
CDK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDMFQKV EKIGEGTYGV VYKAKNRETG QLVALKKIRL DLEMEGVPST AIREISLLKE LKHPNIVRLL DVVHNERKLY LVFEFLSQDL KKYMDSTPGS ELPLHLIKSY LFQLLQGVSF CHSHRVIHRD LKPQNLLINE LGAIKLADFG LARAFGVPLR TYTHEVVTLW YRAPEILLGS KFYTTAVDIW SIGCIFAEMV TRKALFPGDS EIDQLFRIFR MLGTPSEDTW PGVTQLPDYK GSFPKWTRKG LEEIVPNLEP EGRDLLMQLL QYDPSQRITA KTALAHPYFS SPEPSPAARQ YVLQRFRH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |