Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDKN2AIP N-terminal-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDKN2AIP N-terminal-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5808-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15947909
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_542387.1
CDKN2AIP N-terminal-like Protein
Research Use Only
CDKN2AIPNL
Recombinant Protein
E. coli
MVGGEAAAAV EELVSGVRQA ADFAEQFRSY SESEKQWKAR MEFILRHLPD YRDPPDGSGR LDQLLSLSMV WANHLFLGCS YNKDLLDKVM EMADGIEVED LPQFTTRSEL MKKHQS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
91368
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol