Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CEACAM4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5812-ye-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15947939
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001808.2
CEACAM4 Protein
Research Use Only
CEACAM4
Recombinant Protein
Yeast
FTIEALPSSA AEGKDVLLLA CNISETIQAY YWHKGKTAEG SPLIAGYITD IQANIPGAAY SGRETVYPNG SLLFQNITLE DAGSYTLRTI NASYDSDQAT GQLHVHQNNV PGLPVGAVAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1089
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol