Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7526-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069180
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004057.1
Centrin-1 Protein
Research Use Only
CETN1
Recombinant Protein
E. coli
MASGFKKPSA ASTGQKRKVA PKPELTEDQK QEVREAFDLF DVDGSGTIDA KELKVAMRAL GFEPRKEEMK KMISEVDREG TGKISFNDFL AVMTQKMSEK DTKEEILKAF RLFDDDETGK ISFKNLKRVA NELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVNEE EFLRIMKKTS LY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1068
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol