Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CETN2 / Centrin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CETN2 / Centrin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5820-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15917999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004335.1
CETN2 / Centrin 2 Protein
Research Use Only
CETN2
Recombinant Protein
E. coli
MASNFKKANM ASSSQRKRMS PKPELTEEQK QEIREAFDLF DADGTGTIDV KELKVAMRAL GFEPKKEEIK KMISEIDKEG TGKMNFGDFL TVMTQKMSEK DTKEEILKAF KLFDDDETGK ISFKNLKRVA KELGENLTDE ELQEMIDEAD RDGDGEVSEQ EFLRIMKKTS LY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1069
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol