Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFP Protein
A cDNA sequence encoding the CFP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | CFP Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15947138
|
enQuireBio™
QP11397-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937138
|
enQuireBio™
QP11397-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927138
|
enQuireBio™
QP11397-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CFP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CFP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPVLCFT QYEESSGKCK GLLGGGVSVE DCCLNTAFAY QKRSGGLCQP CRSPRWSLWS TWAPCSVTCS EGSQLRYRRC VGWNGQCSGK VAPGTLEWQL QACEDQQCCP EMGGWSGWGP WEPCSVTCSK GTRTRRRACN HPAPKCGGHC PGQAQESEAC DTQQVCPTHG AWATWGPWTP CSASCHGGPH EPKETRSRKC SAPEPSQKPP GKPCPGLAYE QRRCTGLPPC PVAGGWGPWG PVSPCPVTCG LGQTMEQRTC NHPVPQHGGP FCAGDATRTH ICNTAVPCPV DGEWDSWGEW SPCIRRNMKS ISCQEIPGQQ SRGRTCRGRK FDGHRCAGQQ QDIRHCYSIQ HCPLKGSWSE WSTWGLCMPP CGPNPTRARQ RLCTPLLPKY PPTVSMVEGQ GEKNVTFWGR PLPRCEELQG QKLVVEEKRP CLHVPACKDP EEEEL | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |