Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COLEC10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COLEC10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8273-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16003701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001311024.1
COLEC10 Protein
Research Use Only
COLEC10
Recombinant Protein
E. coli
LDIDSRPTAE VCATHTISPG PKGDDGEKGD PGEEGKHGKV GRMGPKGIKG ELGDMGDQGN IGKTGPIGKK GDKGEKGLLG IPGEKGKAGT VCDCGRYRKF VGQLDISIAR LKTSMKFVKN VIAGIRETEE KFYYIVQEEK NYRESLTHCR IRGGMLAMPK DEAANTLIAD YVAKSGFFRV FIGVNDLERE GQYMFTDNTP LQNYSNWNEG EPSDPYGHED CVEMLSSGRW NDTECHLTMY FVCEFIKKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10584
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol