Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX5B Protein
A cDNA sequence encoding the COX5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1329 |
---|---|
Nome | COX5B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | COX5B |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967428
|
enQuireBio™
QP11492-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957428
|
enQuireBio™
QP11492-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947428
|
enQuireBio™
QP11492-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1329 | |
Research Use Only | |
COX5B | |
Human | |
His | |
COX5B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
COX5B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASGGGVP TDEEQATGLE REIMLAAKKG LDPYNVLAPK GASGTREDPN LVPSISNKRI VGCICEEDNT SVVWFWLHKG EAQRCPRCGA HYKLVPQQLA H | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |