Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COX7A2L, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COX7A2L, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5855-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15928259
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001305965.1
COX7A2L, mitochondrial Protein
Research Use Only
COX7A2L
Recombinant Protein
E. coli
MYYKFSGFTQ KLAGAWASEA YSPQGLKPVV STEAPPIIFA TPTKLTSDST VYDYAGKNKV PELQKFFQKA DGVPVYLKRG LPDQMLYRTT MALTVGGTIY CLIALYMASQ PKNK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9167
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol