Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CPLX1 Protein
A cDNA sequence encoding the CPLX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | CPLX1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937438
|
enQuireBio™
QP11495-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957438
|
enQuireBio™
QP11495-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947438
|
enQuireBio™
QP11495-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CPLX1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CPLX1protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEFVMKQALG GATKDMGKML GGDEEKDPDA AKKEEERQEA LRQAEEERKA KYAKMEAERE AVRQGIRDKYGIKKKEEREA EAQAAMEANS EGSLTRPKKA IPPGCGDEVE EEDESILDTV IKYLPGPLQD MLKK | |
Greater than 90% by SDS-PAGE. |