Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CRIP2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CRIP2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5869-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15908339
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001257766.1
CRIP2 Protein
Research Use Only
CRIP2
Recombinant Protein
E. coli
MASKCPKCDK TVYFAEKVSS LGKDWHKFCL KCERCSKTLT PGGHAEHDGK PFCHKPCYAT LFGPKGVNIG GAGSYIYEKP LAEGPQVTGP IEVPAARAEE RKASGPPKGP SRASSVTTFT GEPNTCPRCS KKVYFAEKVT SLGKDWHRPC LRCERCGKTL TPGGHAEHDG QPYCHKPCYG ILFGPKGVNT GAVGSYIYDR DPEGKVQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1397
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol