missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CSN2 Protein

A cDNA sequence encoding the CSN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11531-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15947548

  • 212.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CSN2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRETIE SLSSSEESIT EYKQKVEKVK HEDQQQGEDE HQDKIYPSFQ PQPLIYPFVE PIPYGFLPQN ILPLAQPAVV LPVPQPEIME VPKAKDTVYT KGRVMPVLKS PTIPFFDPQI PKLTDLENLH LPLPLLQPLM QQVPQPIPQT LALPPQPLWSVPQPKVLPIP QQVVPYPQRA VPVQALLLNQ ELLLNPTHQI YPVTQPLAPV HNPISV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CSN2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.5M NaCl, 0.25M imidazole, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali