Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXXC-type zinc finger protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXXC-type zinc finger protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8141-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16072871
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
CXXC-type zinc finger protein 1
Research Use Only
CXXC4
Recombinant Protein
E. coli
MHHRNDSQRL GKAGCPPEPS LQMANTNFLS TLSPEHCRPL AGECMNKLKC GAAEAEIMNL PERVGTFSAI PALGGISLPP GVIVMTALHS PAAASAAVTD SAFQIANLAD CPQNHSSSSS SSSGGAGGAN PAKKKRKRCG VCVPCKRLIN CGVCSSCRNR KTGHQICKFR KCEELKKKPG TSLERTPVPS AEAFRWFF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol