Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystatin B / CSTB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystatin B / CSTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8313-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16043951
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000091.1
Cystatin B / CSTB Protein
Research Use Only
CSTB
Recombinant Protein
E. coli
MMCGAPSATQ PATAETQHIA DQVRSQLEEK ENKKFPVFKA VSFKSQVVAG TNYFIKVHVG DEDFVHLRVF QSLPHENKPL TLSNYQTNKA KHDELTYF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1476
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol