Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cysteine-rich protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cysteine-rich protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5868-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15978329
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001302.1
Cysteine-rich protein 1
Research Use Only
CRIP1
Recombinant Protein
E. coli
PKCPKCNKEV YFAERVTSLG KDWHRPCLKC EKCGKTLTSG GHAEHEGKPY CNHPCYAAMF GPKGFGRGGA ESHTFK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1396
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol