missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Deoxycytidylate deaminase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Deoxycytidylate deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5917-ec-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15918669

  • 2385.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001012750.1
Deoxycytidylate deaminase Protein
Research Use Only
DCTD
Recombinant Protein
E. coli
MSEVSCKKRD DYLEWPEYFM AVAFLSAQRS KDPNSQVGAC IVNSENKIVG IGYNGMPNGC SDDVLPWRRT AENKLDTKYP YVCHAELNAI MNKNLTDVKG CSMYVALFPC NECAKLIIQA GIKEVIFMSD KYHDSDEATA ARLLFNMAGV TFRKFIPKCS KIVIDFDSIN SRPSQKLQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1635
1 mg
Not determined.
Full Length of BC001286
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali