missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human DNA primase small subunit Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA primase small subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6528-ec-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16033950

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_000937.1
DNA primase small subunit Protein
Research Use Only
PRIM1
Recombinant Protein
E. coli
METFDPTELP ELLKLYYRRL FPYSQYYRWL NYGGVIKNYF QHREFSFTLK DDIYIRYQSF NNQSDLEKEM QKMNPYKIDI GAVYSHRPNQ HNTVKLGAFQ AQEKELVFDI DMTDYDDVRR CCSSADICPK CWTLMTMAIR IIDRALKEDF GFKHRLWVYS GRRGVHCWVC DESVRKLSSA VRSGIVEYLS LVKGGQDVKK KVHLSEKIHP FIRKSINIIK KYFEEYALVN QDILENKESW DKILALVPET IHDELQQSFQ KSHNSLQRWE HLKKVASRYQ NNIKNDKYGP WLEWEIMLQY CFPRLDINVS KGINHLLKSP FSVHPKTGRI SVPIDLQKVD QFDPFTVPTI SFICRELDAI STNEEEKEEN EAESDVKHRT RDYKKTSLAP YVKVFEHFLE NLDKSRKGEL LKKSDLQKDF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5557
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali