Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DTW domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DTW domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5953-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15968909
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001138427.1
DTW domain-containing protein 1
Research Use Only
DTWD1
Recombinant Protein
E. coli
MSLNPPIFLK RSEENSSKFV ETKQSQTTSI ASEDPLQNLC LASQEVLQKA QQSGRSKCLK CGGSRMFYCY TCYVPVENVP IEQIPLVKLP LKIDIIKHPN ETDGKSTAI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56986
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol