Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RBX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6590-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16094370
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_055063.1
E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
Research Use Only
RBX1
Recombinant Protein
E. coli
MAAAMDVDTP SGTNSGAGKK RFEVKKWNAV ALWAWDIVVD NCAICRNHIM DLCIECQANQ ASATSEECTV AWGVCNHAFH FHCISRWLKT RQVCPLDNRE WEFQKYGH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9978
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol