Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7870-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16001291
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_060301.2
E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Research Use Only
RNF125
Recombinant Protein
E. coli
GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
54941
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol