missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6891-ec-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16046590

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001158.2
E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
Research Use Only
XIAP
Recombinant Protein
E. coli
MTFNSFEGSK TCVPADINKE EEFVEEFNRL KTFANFPSGS PVSASTLARA GFLYTGEGDT VRCFSCHAAV DRWQYGDSAV GRHRKVSPNC RFINGFYLEN SATQSTNSGI QNGQYKVENY LGSRDHFALD RPSETHADYL LRTGQVVDIS DTIYPRNPAM YSEEARLKSF QNWPDYAHLT PRELASAGLY YTGIGDQVQC FCCGGKLKNW EPCDRAWSEH RRHFPNCFFV LGRNLNIRSE SDAVSSDRNF PNSTNLPRNP SMADYEARIF TFGTWIYSVN KEQLARAGFY ALGEGDKVKC FHCGGGLTDW KPSEDPWEQH AKWYPGCKYL LEQKGQEYIN NIHLTHSLEE CLVRTTEKTP SLTRRIDDTI FQNPMVQEAI RMGFSFKDIK KIMEEKIQIS GSNYKSLEVL VADLVNAQKD SMQDESSQTS LQKEISTEEQ LRRLQEEKLC KICMDRNIAI VFVPCGHLVT CKQCAEAVDK CPMCYTVITF KQKIFMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
331
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali