Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8236-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16083461
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001193927.1
E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF3 Protein
Research Use Only
ZNRF3
Recombinant Protein
E. coli
KETAFVEVVL FESSPSGDYT TYTTGLTGRF SRAGATLSAE GEIVQMHPLG LCNNNDEEDL YEYGWVGVVK LEQPELDPKP CLTVLGKAKR AVQRGATAVI FDVSENPEAI DQLNQGSEDP LKRPVVYVKG ADAIKLMNIV NKQKVARARI QHRPPRQPTE YFDM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84133
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol