Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECHDC1 Protein
A cDNA sequence encoding the ECHDC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 55862 |
---|---|
Nome | ECHDC1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | ECHDC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15948198
|
enQuireBio™
QP11738-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938198
|
enQuireBio™
QP11738-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928198
|
enQuireBio™
QP11738-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
55862 | |
Research Use Only | |
ECHDC1 | |
Human | |
His | |
The ECHDC1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
ECHDC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALKQEMAKS LLKTASLSGR TKLLHQTGLS LYSTSHGFYE EEVKKTLQQF PGGSIDLQKE DNGIGILTLN NPSRMNAFSG VMMLQLLEKV IELENWTEGK GLIVRGAKNT FSSGSDLNAV KSLGTPEDGM AVCMFMQNTL TRFMRLPLIS VALVQGWALGGGAEFTTACD FRLMTPESKI RFVHKEMGII PSWGGTTRLV EIIGSRQALK VLSGALKLDS KNALNIGMVE EVLQSSDETK SLEEAQEWLK QFIQGPPEVI RALKKSVCSG RELYLEEALQ NERDLLGTVW GGPANLEAIA KKGKFNK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |