Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EEF1E1 / AIMP3 / p18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5961-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15918959
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001129122.1
EEF1E1 / AIMP3 / p18 Protein
Research Use Only
EEF1E1
Recombinant Protein
E. coli
AAAAELSLLE KSLGLSKGNK YSAQGERQIP VLQTNNGPSL TGLTTIAAHL VKQANKEYLL GSTAEEKAIV QQWLEYRVTQ VDGHSSKNDI HTLLKDLNSY LEDKVYLTGY NFTLADILLY YGLHRFIVDL TVQEKEKYLN VSRWFCHIQH YPGIRQHLSS VVFIKNRLYT NSH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9521
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol