missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 1-delta Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 1-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5960-ec-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15958949

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001123525.2
Elongation factor 1-delta Protein
Research Use Only
EF1D
Recombinant Protein
E. coli
ATNFLAHEKI WFDKFKYDDA ERRFYEQMNG PVAGASRQEN GASVILRDIA RARENIQKSL AGSSGPGASS GTSGDHGELV VRIASLEVEN QSLRGVVQEL QQAISKLEAR LNVLEKSSPG HRATAPQTQH VSPMRQVEPP AKKPATPAED DEDDDIDLFG SDNEEEDKEA AQLREERLRQ YAEKKAKKPA LVAKSSILLD VKPWDDETDM AQLEACVRSI QLDGLVWGAS KLVPVGYGIR KLQIQCVVED DKVGTDLLEE EITKFEEHVQ SVDIAAFNKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1936
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali