Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Epiregulin / EREG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Epiregulin / EREG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5995-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15949219
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001423.1
Epiregulin / EREG Protein
Research Use Only
EREG
Recombinant Protein
E. coli
VAQVSITKCS SDMNGYCLHG QCIYLVDMSQ NYCRCEVGYT GVRCEHFFLT VHQPLSKEYV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2069
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol