Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FABP5 / E-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FABP5 / E-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6014-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15999369
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001435.1
FABP5 / E-FABP Protein
Research Use Only
FABP5
Recombinant Protein
E. coli
MATVQQLEGR WRLVDSKGFD EYMKELGVGI ALRKMGAMAK PDCIITCDGK NLTIKTESTL KTTQFSCTLG EKFEETTADG RKTQTVCNFT DGALVQHQEW DGKESTITRK LKDGKLVVEC VMNNVTCTRI YEKVE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2171
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol